Learn More
MMM Medcenter™ Durocell Heating Ovens
For applications in biological research, production and quality control.
Marque:  MMM Medcenter™ MC000909
Code produit. 10181001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • With resistant EPOLON coating to protect inner chamber from aggressive substances like acids or bases
  • Inner chamber made of stainless steel
  • Temperature range up to 125°C
  • Microprocessor control
  • Interface RS 232
  • Three programmes
  • Timer max. 99 h 59 min
Spécification
Spécification
55 L
Heating Oven
390 x 400 x 350 mm
680 mm
125°C
99 hr 59 min
620 mm
640 mm