Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Durasil-25/UV254
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 10 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Quantité:
100/boîte
200/boîte
25/boîte
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Durasil™
• Support en verre avec nouveau liant pour la silice
• Il en résulte une couche très dure, aux qualités chromatographiques inégalées, résistante à l'eau et réagissant parfaitement au mouillage
• Les méthodes impliquant la dérivatisation des échantillons sont utilisables sans restriction.
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Durasil™
• Support en verre avec nouveau liant pour la silice
• Il en résulte une couche très dure, aux qualités chromatographiques inégalées, résistante à l'eau et réagissant parfaitement au mouillage
• Les méthodes impliquant la dérivatisation des échantillons sont utilisables sans restriction.
Spécification
Spécification
| Matériau | Durasil-25 |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 200/boîte |
| Type | Plaque TLC |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Dimensions (L x l) | 5 x 10 cm |