Learn More
DWK Life Sciences™ Colonne DURAN™ Vigreux, avec 2 joints rodés standard, complète, avec jaquette en verre coulissante
Les colonnes Vigreux sont utilisées pour la distillation fractionnée.
Marque: DWK Life Sciences™ 242408803
101.87 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les colonnes Vigreux sont utilisées dans la distillation fractionnée pour améliorer la séparation des substances. Les indentations légèrement inclinées vers le bas augmentent considérablement la surface de contact entre la phase gazeuse et le verre, c’est-à-dire la surface de refroidissement.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Avec jaquette en verre coulissante
Spécification
Distillation fractionnelle ; refroidisseurs de laboratoire, condensation de gaz et de vapeurs | |
Boro 3,3 | |
NS 29/32 |
650 mm | |
1 de chaque | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant