Learn More
DWK Life Sciences™ Colonne DURAN™ Vigreux, avec 2 joints rodés standard, complète, avec jaquette en verre coulissante
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
450 mm
650 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes Vigreux sont utilisées dans la distillation fractionnée pour améliorer la séparation des substances. Les indentations légèrement inclinées vers le bas augmentent considérablement la surface de contact entre la phase gazeuse et le verre, c’est-à-dire la surface de refroidissement.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Avec jaquette en verre coulissante
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Distillation fractionnelle ; refroidisseurs de laboratoire, condensation de gaz et de vapeurs |
| Longueur (métrique) | 450 mm |
| Matériau | Boro 3,3 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Autoclavable | Oui |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction