Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dessiccateur à vide, avec tubulure NOVUS (RIN 24/29) dans le couvercle, avec robinet, et rodage plan
Le dessiccateur est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides. Le modèle NOVUS possède un tube de jonction avec rodage normalisé (NS 24/29) dans le couvercle.
245.00€ - 840.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, PTFE |
---|---|
Type de produit | Dessiccateur à vide |
À utiliser avec (application) | Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10221321
|
DWK Life Sciences
247824604 |
700 mL | sans disque de porcelaine |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10231321
|
DWK Life Sciences
247825703 |
2,4 L | sans disque de porcelaine |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10291361
|
DWK Life Sciences
247826108 |
5,8 L | sans disque de porcelaine |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10129800
|
DWK Life Sciences
247826605 |
10,5 L | sans disque de porcelaine |
465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10549051
|
DWK Life Sciences
247826905 |
18,5 L | sans disque de porcelaine |
672.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13465509
|
DWK Life Sciences
247826954 |
18,5 L | avec disque de porcelaine |
840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13495499
|
DWK Life Sciences
247826654 |
10,5 L | avec disque de porcelaine |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13435499
|
DWK Life Sciences
247826157 |
5,8 L | avec disque de porcelaine |
405.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13405499
|
DWK Life Sciences
247825752 |
2,4 L | avec disque de porcelaine |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide, doté d'un couvercle rodé, qui est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et sécher des produits humides. Séparé par une plaque filtrante (en métal ou en porcelaine), un agent dessiccateur est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, et absorbe l'humidité de la substance à sécher placée sur la plaque filtrante. Un vide peut être raccordé si nécessaire pour accélérer le processus de séchage, car le liquide s'évapore plus rapidement en raison d'une pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué grâce au raccordement d'une soupape d'arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être correctement graissé, car après l'évacuation, le couvercle est pressé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'au vide maximum techniquement possible.- En raison de l'épaisseur importante de paroi des récipients et grâce à la finition précise du rodage étanche au vide sur le couvercle et la partie inférieure, un entreposage sous vide est également possible – même pour une période prolongée
- Un vide peut être raccordé au niveau du robinet pour accélérer le processus de séchage
- Adapté au vide total (0 mbar)
- Si nécessaire, il est possible d'interchanger les pièces de rechange telles que couvercles, parties inférieures, robinets et capuchons (respecter le DN)
- Disponible avec ou sans plaque en porcelaine
Spécification
Verre borosilicaté 3.3, PTFE | |
Dessiccateur à vide | |
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger | |
1 de chaque |