Learn More
DWK Life Sciences™ Dessiccateur à vide DURAN™, avec tube de jonction à joint rodé standard NOVUS (24/29) dans le couvercle, robinet d’arrêt et bride plate
GREENER_CHOICE
Code produit. 10129800 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
700 mL
2,4 L
5,8 L
10,5 L
18,5 L
Description:
avec disque de porcelaine
sans disque de porcelaine
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10129800
Marque: DWK Life Sciences™ 247826605
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le dessiccateur est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et sécher les produits humides. Le modèle NOVUS est dotée d’un tube de jonction rodé standard (NS 24/29) dans le couvercle.
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
  • En raison de l’épaisseur importante de la paroi des récipients et de l’usinage précis des joints rodés hermétique sur le couvercle et la base, le stockage sous vide est possible même sur des périodes extrêmement longues
  • Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être appliqué via le robinet d’arrêt
  • Adapté au vide absolu (0 mbar)
  • Les pièces de rechange telles que les couvercles, bases, robinets d’arrêt et bouchons peuvent être remplacées selon les besoins (respecter les normes DN)
  • Disponible avec ou sans plaque en porcelaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description sans disque de porcelaine
Matériau Verre borosilicaté 3.3, PTFE
Type de produit Dessiccateur à vide
À utiliser avec (application) Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 10,5 L