Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec chemise thermostatique
Récipient de réaction en verre borosilicaté avec gaine thermostatique
594.00€ - 1595.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
---|---|
Comprend | Chemise thermostatique |
Type de produit | Récipient de réaction |
Forme | Cylindrique |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10433360
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010149 |
250 ml | 190 mm |
616.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10391870
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010258 |
500 mL | 180 mm |
773.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10616660
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010158 |
500 mL | 275 mm |
594.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11532244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010479 |
4 L | 375 mm |
1595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592234
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010273 |
2000 ml | 375 mm |
787.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010279 |
4 L | 380 mm |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010276 |
3 L | 325 mm |
1325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10349522
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06010270 |
1 000 ml | 245 mm |
798.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride LF de laboratoire. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.Spécification
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipient de réaction | |
Plat |
Chemise thermostatique | |
Cylindrique |