Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec chemise thermostatique
Récipient de réaction en verre borosilicaté avec gaine thermostatique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010158
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride de laboratoire LF. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.Spécification
500 mL | |
275 mm | |
Récipient de réaction | |
Plat |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Chemise thermostatique | |
Cylindrique |