Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001158
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
500 mL | |
220 mm | |
Cylindrique |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipient de réaction | |
Rond |