Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond à trois cols, avec joint rodé standard, cols latéraux verticaux
Les fioles à cols multiples sont utilisées pour la distillation, le fractionnement et les réactions de toutes sortes.
67.95€ - 120.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 250 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1 000 ml (NS 29/32) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10171781
|
DWK Life Sciences
241854401 |
500 ml | Col central (RIN) 24/29 |
82.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10478572
|
DWK Life Sciences
241853705 |
250 ml | Col central (RIN) 29/32 |
67.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10577281
|
DWK Life Sciences
241854504 |
500 ml | Col central (RIN) 29/32 |
87.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10468572
|
DWK Life Sciences
241855509 |
1000 ml | Col central (RIN) 29/32 |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10537471
|
DWK Life Sciences
241855603 |
1000 ml | Col central (RIN) 29/32 |
87.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10567281
|
DWK Life Sciences
241856505 |
2000 ml | Col central (RIN) 29/32 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10408962
|
DWK Life Sciences
241854607 |
500 ml | Col central (RIN) 29/32 |
75.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10557281
|
DWK Life Sciences
241856308 |
2000 ml | Col central (RIN) 29/32 |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10613792
|
DWK Life Sciences
241853602 |
250 ml | Col central (RIN) 24/29 |
70.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour la distillation, le fractionnement et les réactions, les fioles à cols multiples (fioles à deux ou trois cols) sont principalement utilisées afin d'installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, des tubes capillaires à ébullition, etc. selon les besoins.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Cols latéraux verticaux
- Suivant le besoin, il est possible d'ajouter des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, des tubes capillaires à ébullition, etc.
- La géométrie permet un chauffage extrêmement homogène
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 250 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1 000 ml (NS 29/32) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO | |
1/boîte | |
Oui |