Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond à trois cols, avec joint rodé standard, cols latéraux verticaux
Les fioles à cols multiples sont utilisées pour la distillation, le fractionnement et les réactions de toutes sortes.
Marque: DWK Life Sciences 241853705
52.44 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.12900kg
Description
Pour la distillation, la fraction et la réaction, on utilise principalement des flacons à cols multiples (flacons à deux ou trois cols) de façon à pouvoir installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. selon les besoins.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Cols latéraux parallèles
- Selon l’application, des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. peuvent être installés
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Impression blanche thermique très résistante
Spécification
85 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
Col central (RIN) 29/32 |
250 ml | |
Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 250 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1 000 ml (NS 29/32) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO | |
Format non DIN / ISO | |
Oui |