Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à essais , à bord évasé ou bord droit
Les tubes à essais sont des produits en verre de laboratoire cylindriques universels à fond rond, qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou la conservation de petites quantités de liquide.
Marque:  DWK Life Sciences 261301101
Code produit. 10139970
  • 66.20€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,8 à 1,0 mm d’épaisseur
Verre borosilicaté (3.3)
100/Bte
Autoclavable
8 mL
Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide
Bord perlé
12 mm