Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai DURAN™ avec bord ourlé
Code produit. p-7189486 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
5 mL
6 mL
8 mL
9 mL
16 mL
17 mL
21 mL
32 mL
34 mL
40 mL
55 mL
70 mL
100 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10252001
Marque: DWK Life Sciences 261300808
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 0,8 à 1,0 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 6 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide
Quantité 100/Bte
Avec rebord Bord perlé
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 12 mm