Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Fiole Erlenmeyer, à col étroit, avec bord renforcé
Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement réduit.
Marque: DWK Life Sciences 212175401
192.85 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
La verrerie de laboratoire telle que les béchers, flacons et cylindres, peuvent avoir la vie dure. Les manipulations rudes et les processus de laboratoire tels que le nettoyage automatisé peuvent les endommager, voir les briser. Les produits SUPER DUTY DURAN™ sont spécifiquement conçus pour mieux supporter la vie en laboratoire. Les produits SUPER DUTY DURAN™ se caractérisent par une résistance mécanique supérieure, obtenue par le renforcement du bord. Grâce à cette modification, la résistance aux chocs est améliorée, et le risque de bris accidentel est réduit de façon significative. Les produits SUPER DUTY DURAN™ renforcent la sécurité dans le laboratoire et contribuent à limiter le risque de blessure. La durée de vie plus longue des produits SUPER DUTY en fait un choix plus économique sur le long terme.
- Meilleure résistance mécanique et aux chocs, et stabilité améliorée par un bord renforcé
- En raison du risque atténué de bris accidentel, le risque de blessure est lui aussi minimisé, améliorant la sécurité de l’utilisateur
- Économique grâce à une durée de vie plus longue et une protection exceptionnelle contre la corrosion
- Échelle graduée facile à lire pour estimer le contenu
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
131 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
1000 ml | |
Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des produits SUPER DUTY est recommandé | |
Autoclavable |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant