Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme boule, exécution lourde
L'ampoule à décanter permet la séparation de liquides non miscibles (extraction liquide/liquide).
Marque: DWK Life Sciences 242917301
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.88900kg
Description
Un entonnoir de séparation possède la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidage à son extrémité. L’entonnoir de séparation sert à l’extraction liquide-liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour des processus de nettoyage. Le liquide le plus dense s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être évacué via le robinet de vidage. La graduation imprimée permet une détermination exacte du volume.
- Sphérique
- Avec robinet d’arrêt rodé standard et bouchon rodé standard
- Version usage intensif
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
222 mm | |
Boro 3.3 | |
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide |
5000 ml | |
Oui | |
1 de chaque |