Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme boule, exécution lourde
L'ampoule à décanter permet la séparation de liquides non miscibles (extraction liquide/liquide).
155.00€ - 615.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Séparation de phase ; extraction liquide-liquide |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10363751
|
DWK Life Sciences
242915403 |
1000 ml |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10202061
|
DWK Life Sciences
242916605 |
2500 ml |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10373751
|
DWK Life Sciences
242917301 |
5000 ml |
466.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10445601
|
DWK Life Sciences
242918606 |
10000 mL |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10530042
|
DWK Life Sciences
242914407 |
500 ml |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10520042
|
DWK Life Sciences
242913608 |
250 ml |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une ampoule à décanter a la forme d'un ballon piriforme avec un robinet de vidange à son extrémité. L'ampoule à décanter est utilisée pour l'extraction liquide/liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut ainsi être utilisée pour les procédés de nettoyage. Le liquide de densité plus élevée se concentre dans la partie inférieure du récipient et peut être purgé via le robinet de vidange. L'échelle imprimée permet une détermination exacte du volume.- Sphérique
- Avec robinet RIN et obturateur RIN
- Exécution lourde
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Autoclavables | |
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide | |
1 de chaque |