Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme boule, exécution lourde
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
Marque:  DWK Life Sciences 242916605
Code produit. 10202061
  • 313.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Un entonnoir de séparation possède la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidage à son extrémité. L’entonnoir de séparation sert à l’extraction liquide-liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour des processus de nettoyage. Le liquide le plus dense s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être évacué via le robinet de vidage. La graduation imprimée permet une détermination exacte du volume.
  • Sphérique
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et bouchon rodé standard
  • Version usage intensif
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
182 mm
Boro 3.3
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide
2500 ml
Autoclavables
1 de chaque
Promotions
Sonderangebote