Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme conique, avec clé en verre
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
77.95€ - 208.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, polypropylène |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Séparation de phase ; extraction liquide-liquide |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10763121
|
DWK Life Sciences
242942409 |
100 ml |
80.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10379600
|
DWK Life Sciences
242943602 |
250 ml |
90.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10470021
|
DWK Life Sciences
242944401 |
500 ml |
112.44€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10359650
|
DWK Life Sciences
242945406 |
1000 ml |
154.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10369650
|
DWK Life Sciences
242946308 |
2000 ml |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10516532
|
DWK Life Sciences
242941704 |
50 ml |
77.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Une ampoule à décanter a la forme d'un ballon piriforme avec un robinet de vidange à son extrémité. L'ampoule à décanter est utilisée pour l'extraction liquide/liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut ainsi être utilisée pour les procédés de nettoyage. Le liquide de densité plus élevée se concentre dans la partie inférieure du récipient et peut être purgé via le robinet de vidange. L'échelle imprimée permet une détermination exacte du volume.- Convient très bien pour la séparation de phases en raison de la forme conique
- Avec robinet RIN, dispositif de fixation du robinet et bouchon en matère plastique
- Avec boisseau de robinet en verre
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3, polypropylène | |
Autoclavables | |
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme conique, avec clé en verre