Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ampoule à décanter, forme conique, avec clé en verre
L'ampoule à décanter permet la séparation de liquides non miscibles (extraction liquide/liquide).
Marque: DWK Life Sciences 242943602
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.26100kg
Description
Un entonnoir de séparation possède la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidage à son extrémité. L’entonnoir de séparation sert à l’extraction liquide-liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour des processus de nettoyage. Le liquide le plus dense s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être évacué via le robinet de vidage. La graduation imprimée permet une détermination exacte du volume.
- Sa forme conique convient parfaitement à la séparation de phase
- Avec robinet d’arrêt rodé standard, dispositif de maintien et bouchon en plastique
- Clé robuste
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
250 ml | |
Boro 3.3, polypropylène | |
Séparation de phase ; extraction liquide-liquide |
10 mm | |
Oui | |
1 de chaque |