Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, à col large, à bord évasé
En raison de leur forme sphérique, les ballons à fond rond sont notamment utilisés pour chauffer des liquides.
89.70€ - 466.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient aux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 50, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11736093
|
DWK Life Sciences
217412407 |
100 ml |
89.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746093
|
DWK Life Sciences
217413609 |
250 ml |
212.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756093
|
DWK Life Sciences
217414408 |
500 ml |
230.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776093
|
DWK Life Sciences
217416306 |
2 000 ml |
466.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10517731
|
DWK Life Sciences
217417105 |
4 000 ml |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10130301
|
DWK Life Sciences
217417602 |
6 000 ml |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11851000
|
DWK Life Sciences
217415404 |
1 000 ml |
210.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les contenants bombés sont appelés ballons dans les applications de laboratoire et, en plus des béchers, ce sont d'autres contenants à usage universel. Ils sont par exemple utilisés pour la distillation ou le chauffage de liquides.Les ballons sont disponibles dans divers modèles : à col étroit et large, avec ou sans rodage, à fond rond ou plat. Selon l'application, le ballon requis et ses composants spécifiques sont sélectionnés.- Le large col permet un remplissage et un nettoyage aisés
- La géométrie permet un chauffage extrêmement homogène
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Convient aux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 50, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO | |
oui |