Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, à col large, à bord évasé
En raison de leur forme sphérique, les ballons à fond rond sont notamment utilisés pour chauffer des liquides.
Marque: DWK Life Sciences 217414408
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
- Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
105 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
500 ml | |
Convient aux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 50, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO | |
oui |