Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, à col étroit, à bord évasé
En raison de leur forme sphérique, les ballons à fond rond sont notamment utilisés pour chauffer des liquides.
Marque: DWK Life Sciences 217213604
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Céramique blanche thermique très résistante
Specifications
85 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
250 ml | |
Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403 | |
oui |