Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, à col étroit, à bord évasé
En raison de leur forme sphérique, les ballons à fond rond sont notamment utilisés pour chauffer des liquides.
86.50€ - 263.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403 |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11776063
|
DWK Life Sciences
217211706 |
50 ml |
86.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786063
|
DWK Life Sciences
217212402 |
100 ml |
89.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766073
|
DWK Life Sciences
217213604 |
250 ml |
105.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776073
|
DWK Life Sciences
217214403 |
500 ml |
143.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786073
|
DWK Life Sciences
217215408 |
1 000 ml |
263.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10707571
|
DWK Life Sciences
217217109 |
4 000 ml |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10199910
|
DWK Life Sciences
217218602 |
10 000 ml |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les contenants bombés sont appelés ballons dans les applications de laboratoire et, en plus des béchers, ce sont d'autres contenants à usage universel. Ils sont par exemple utilisés pour la distillation ou le chauffage de liquides.Les ballons sont disponibles dans divers modèles : à col étroit et large, avec ou sans rodage, à fond rond ou plat. Selon l'application, le ballon requis et ses composants spécifiques sont sélectionnés.- La géométrie permet un chauffage extrêmement homogène
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403 | |
oui |