Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Boîte de Pétri, pressée
Les boîtes de Pétri sont utilisées pour la culture de cellules bactériennes, de levure, végétales et animales sur un milieu solide.
91.25€ - 135.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Culture sur différents milieux de culture en même temps et dans les mêmes conditions ; croissance et culture de micro-organismes ; culture sur milieu de culture constitué de gel solide ; microscopie de micro-organismes ; culture cellulaire
Nb par paquet 10/Bte
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11726958
Afficher les documents
DWK Life Sciences
217524801
Quatre sections 100 mm
135.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10132101
Afficher les documents
DWK Life Sciences
217504808
Deux sections 100 mm
135.00€
10 pièces
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10142101
Afficher les documents
DWK Life Sciences
217534802
Trois sections 100 mm
135.00€
10 pièces
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10796771
Afficher les documents
DWK Life Sciences
217544803
Sans section 100 x 20 mm
102.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15585016
Afficher les documents
DWK Life Sciences
217544606
Sans section 100 x 15 mm
91.25€
10 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
Description
La culture de micro-organismes peut être réalisée sur un milieu nutritif ayant une texture similaire au gel, qui est placé dans une coupelle plate, ronde et transparente avec couvercle (appelée boîte de Pétri). Grâce au gel solide, le mélange des micro-organismes est évité et des accumulations plus importantes de culture cellulaire (colonies) peuvent se développer. Les boîtes de Pétri sont fabriquées à partir de verre borosilicaté 3.3 selon un procédé de fabrication spécial. Elles permettent une répartition uniforme du milieu de culture et offrent une transparence exempte de distorsion. Les couvercles des boîtes de Pétri DURAN™ reposent directement sur la partie inférieure et empêchent ainsi la turbulence de l'air environnant. Elles sont parfaitement adaptées aux réactions dont les périodes d'incubation sont longues, à de hautes températures ou avec des milieux de culture sensibles.
  • Bouillon de dilution fractionné facilité par la division (en 2, 3 ou 4 parties)
  • Disponible en 2, 3 ou 4 sections ou sans section
  • Comprimé
Spécification
Spécification
Autoclavable
Verre borosilicaté (3.3)
Culture sur différents milieux de culture en même temps et dans les mêmes conditions ; croissance et culture de micro-organismes ; culture sur milieu de culture constitué de gel solide ; microscopie de micro-organismes ; culture cellulaire
10/Bte