Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Boîte de Pétri, pressée
Les boîtes de Pétri sont utilisées pour la culture de cellules bactériennes, de levure, végétales et animales sur un milieu solide.
Marque: DWK Life Sciences 217504808
128.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Description
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître. Les boîtes de Pétri DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 selon un procédé spécial. Elles permettent une répartition uniforme du milieu de culture et garantissent une transparence exempte de distorsion. Les couvercles des boîtes de Petri DURAN™ reposent directement sur la partie inférieure empêchant ainsi les turbulences d’air. Elles sont parfaitement adaptées aux réactions à périodes d’incubation longues, températures élevées ou avec des milieux de culture sensibles.
- Dilution fractionnée de frottis facilitée par la division (en 2, 3 ou 4 parties)
- Disponible en deux, trois ou quatre sections ou sans
- Pressée
Spécification
Autoclavable | |
Deux sections | |
10/Bte |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Culture sur différents milieux de culture en même temps et dans les mêmes conditions ; croissance et culture de micro-organismes ; culture sur milieu de culture constitué de gel solide ; microscopie de micro-organismes ; culture cellulaire | |
100 mm |