Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Pressure Plus+ GL 45, transparent
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de laboratoire DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 constituent une option plus sûre pour les applications de laboratoire impliquant du vide ou de la pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. En raison d’une géométrie modifiée, les flacons Pressure Plus+ ont une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l’utilisateur que pour le contenu. Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments Les flacons Pressure Plus+ sont certifiés conformes à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 de type I USP/EP transparent de haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication.
- Résistance garantie au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bar due à une géométrie modifiée (basée sur la norme ISO 4796-1)
- Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments
- Sécurité optimale pour les travaux sous pression ou vide
- Convient à des conditions de vide total ps = -100 kPa
- Résistance à la pression conforme à la norme DIN EN 1595,
- Impression vitrifiée extrêmement durable en céramique bleue pour le différencier visuellement du flacon de laboratoire standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
À utiliser avec (application) | Filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matières produisant du gaz |
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 56 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Pressure Plus bottles
-
DURAN Protect Laboratory Bottle pressure plus
Documents
Product Information
Product Information
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
5Heures
13Minutes
21Secondes
30 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
51Heures
13Minutes
21Secondes
30Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%