Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire pressure plus+ Protect, avec filetage DIN 168-1, GL 45, à gainage synthétique, gradué Code produit.: 13187246
Ajouter au panier
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire pressure plus+ Protect, avec filetage DIN 168-1, GL 45, à gainage synthétique, gradué
Code produit. 13187246 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
250 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 13187246
Marque: DWK Life Sciences 1175925
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Flacons de laboratoire en verre résistant à la pression et au vide avec revêtement de sécurité plastique.
Les flacons DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 avec revêtement de protection constituent une option plus sûre pour les applications en laboratoire impliquant du vide ou de la pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. En raison d’une géométrie modifiée, les flacons Pressure Plus+ ont une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l’utilisateur que pour le contenu. Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments Les flacons Pressure Plus+ sont certifiés conformes à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 de type I USP/EP transparent de haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Le verre est revêtu d’un revêtement en plastique PU transparent qui offre une protection pour l’utilisateur et le contenu en cas de casse. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication.
  • Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (*s’applique uniquement aux récipients de 5 000 ml et moins)
  • Revêtement hautement résistant et longue durée de vie
  • Résistance garantie au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bar due à une géométrie modifiée (basée sur la norme ISO 4796-1)
  • Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments
  • Sécurité optimale pour les travaux sous pression ou vide
  • Convient à des conditions de vide total ps = -100 kPa
  • Résistance à la pression conforme à la norme DIN EN 1595
  • Céramique bleue thermique hautement résistante pour le différencier du flacon de laboratoire standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Revêtement Polyurethane
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matières produisant du gaz
Comprend Sans anneau de décharge et couvercle anti-poussière
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polyuréthane
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 70 mm
  • Pressure Plus bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:11
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:11
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Pressure Plus bottles
  • GL 45 Protect bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      GL 45 Protect bottles
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire pressure plus+ Protect, avec filetage DIN 168-1, GL 45, à gainage synthétique, gradué >