Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis haute température DURAN™, revêtement en PTFE, silicone durci au peroxyde, PBT rouge
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Description
Le bouchon GL en PB téréphtalate (PBT) rouge et les bagues anti-goutte en ETFE offrent une meilleure résistance thermique et chimique que les composants en PP équivalents. Le joint de bouchon à vis est doté d’un revêtement de bouchon en PTFE pour une étanchéité efficace. La bague anti-goutte en ETFE assure le versement sans goutte.
- Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE
- Le revêtement du bouchon forme un joint étanche avec le flacon en silicone catalysé au peroxyde
- Silicone catalysé au peroxyde
- Convient aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables
- Entièrement conforme aux réglementations internationales en vigueur en matière de contact alimentaire
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Description | Bouchon à vis |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; Convient pour la stérilisation par chaleur sèche ; applications sous pression ; stockage de réactifs corrosifs ; réactions chimiques et thermiques ; stockage à long terme / archivage d’échantillons, de milieux et de réactifs ; échantillonnage ; transport et expédition |
Matériau | PBT, ETFE, PTFE, silicone, fibre de verre, ETFE, Fiberglass |
Quantité | 10/boîte |
Matériau de la vis | PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Matériau de revêtement | Silicone revêtu de PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Joint de fermeture | PTFE / silicone |
Afficher plus |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchon à vis haute température DURAN™, revêtement en PTFE, silicone durci au peroxyde, PBT rouge >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu