Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon de transfert multiport GL 25, en PBT, GL 25, avec 2, 3 ou 4 ports
67.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Description:
2 ports
3 ports
4 ports
Description
Système de connexion pratique à utiliser avec les flacons de laboratoire et de culture DURAN™ GL 25. L’adaptateur pour flacon facilite le transfert de liquides dans un système fermé et stérile. Les bouchons sont dotés d’un filetage GL 25 adapté aux flacons DURAN™ de 10 ou 25 ml et sont disponibles avec deux connecteurs de tubulure. Le connecteur de tubulure mâle cannelé est fabriqué en acier inoxydable 316L et convient aux tubulures de 3,2 mm (1/8) de diamètre intérieur. Les matériaux de construction sont certifiés conformes aux normes de contact alimentaire et résistent aux températures allant jusqu’à 180°C. Les bouchons sont entièrement autoclavables (121°C / 15 minutes) et réutilisables.
- Disponibles avec 2, 3 ou 4 connecteurs pour tubulure cannelés
- Le connecteur à tubulure mâle cannelé convient aux tubulures avec un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8) tel que la tubulure de la pompe péristaltique
- Les bouchons ont un filetage GL 25 adapté aux flacons DURAN™ de 10 ou 25 ml
Spécification
Description | 2 ports |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de faible volume ; approvisionnement en milieux pour les petits bioréacteurs ; bioréacteur en lots nourris ; circuit de perfusion avec tubulure de pompe péristaltique pour la culture cellulaire ; oxygénation / aération de très petits échantillons ; approvisionnement en bioréacteurs ; utilisation dans un micro-réacteur de chimie |
Matériau | PBT, acier inoxydable de type 316L, Stainless Steel (316L) |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 33 mm |