Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes filetés avec cône NS
Pour des raccords sécurisés, simples et étanches entre les appareils de laboratoire. Les tubes filetés Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01311819
Description
- Conforme à la norme DIN 12257
- Disponibles en plusieurs tailles de base et de filetage
- Besoin en graisse réduit
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
1 de chaque | |
NS 19/26 | |
GL 18 | |
Verre Duran |