Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes filetés avec cône NS
Pour des raccords sécurisés, simples et étanches entre les appareils de laboratoire. Les tubes filetés Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
8.53€ - 17.12€
Spécification
Quantité 1 de chaque
Matériau Verre DURAN
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Taille du cône Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du cône Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
10088450
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311414
NS 14/23 GL 14
8.53€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10597741
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311419
NS 19/26 GL 14
11.66€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10692411
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311819
NS 19/26 GL 18
11.71€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10324001
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01312519
NS 19/26 GL 25
12.24€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10363901
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311429
NS 29/31 GL 14
12.24€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10708931
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311424
NS 24/29 GL 14
12.24€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10160121
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01312529
NS 29/32 GL 25
13.89€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10405801
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311824
NS 24/29 GL 18
12.56€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10632421
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01311829
NS 29/32 GL 18
10.28€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10002944
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01313229
NS 29/32 GL 32
17.12€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-09-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN 12257
  • Disponibles en plusieurs tailles de prise et de filetage
  • Besoin en graisse réduit
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Spécification
1 de chaque
Verre DURAN