Learn More
DWK Life Sciences™ Système de transport pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45
Pour un transport et un versement faciles et en toute sécurité des flacons en verre de laboratoire GL 45.
Marque:  DWK Life Sciences™ 292826306
Code produit. 15866931
  • 30.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le nouveau système modulaire de transport de flacons s’adapte aux flacons de laboratoire standard avec un col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacons : 2, 5, 10 et 20 L. Il est conçu de façon ergonomique et offre à l’utilisateur des avantages en matière de santé et de sécurité et permet un transport facile et en toute sécurité des flacons dans le laboratoire ou sur le site de production. Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. Le col n’est amovible qu’en le découpant : l’utilisation de l’accessoire est donc 100 % sécurisée.
  • La conception ergonomique offre des avantages en matière de santé et de sécurité et permet de transporter facilement et en toute sécurité les flacons
  • Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr
  • Le col n’est amovible qu’en le découpant, ce qui rend l’utilisation de l’accessoire 100 % sécurisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Flacon (2 L)
Transport en toute sécurité des flacons de laboratoire et de leur contenu ; décantation des liquides
GL 45
Violet
Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique
1 de chaque
136 mm
Vidéos
  • M_D_video_292836307_2_HD
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:11
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:11
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    DURAN Bottle Carrying System
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Système de transport pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45 > Violet