Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de distribution de gaz
Du gaz est introduit dans un liquide via le tube de distribution de gaz afin de le nettoyer. La plaque filtrante en verre fondu produit des bulles d'air aussi petites que possible et forme ainsi une importante surface de contact avec le liquide.
224.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
Type | Bol du filtre monté sur le côté |
Diamètre (métrique) extérieur | 6 mm |
À utiliser avec (application) | Réactions entre gaz et liquides ; purification des mélanges gazeux ; filtrage ; version avec cuvette filtrante latérale ou centrale disponible |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15202059
|
DWK Life Sciences
258560208 |
2 |
224.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15282049
|
DWK Life Sciences
258560002 |
0 |
224.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15292049
|
DWK Life Sciences
258560105 |
1 |
224.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour la filtration ou l'épuration des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires ; ils se composent d'un tube de distribution de gaz, d'un flacon approprié et d'une ouverture de sortie des gaz. Dans cette configuration d'essai, le gaz est forcé à s'écouler à travers un liquide avant d'être libéré. À cette fin, le tube de distribution de gaz est immergé dans le liquide, le gaz le traverse et les impuretés du gaz sont retenues dans le liquide. Le gaz est pour ainsi dire nettoyé ou épuré. Une plaque filtrante dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d'air qui sont aussi petites que possible et forme ainsi une surface de contact aussi grande que possible.- Le flux de gaz introduit est divisé en petites bulles au moyen d'un tube de distribution en verre intégré
- Surface de contact plus grande grâce aux petites bulles du flux de gaz
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
6 mm | |
5/boîte |
Bol du filtre monté sur le côté | |
Réactions entre gaz et liquides ; purification des mélanges gazeux ; filtrage ; version avec cuvette filtrante latérale ou centrale disponible |