Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de distribution de gaz
Du gaz est introduit dans un liquide via le tube de distribution de gaz afin de le nettoyer. La plaque filtrante en verre fondu produit des bulles d'air aussi petites que possible et forme ainsi une importante surface de contact avec le liquide.
Marque: DWK Life Sciences 258560208
203.62 EUR valable jusqu'au 2024-08-30
Utilisez le code promo "21715" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06500kg
Description
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires. Ceux-ci sont composés d’un tube de distribution de gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie de gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et ses impuretés sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé, pour ainsi dire. Un disque filtrant situé dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible qui forment ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
- Le flux de gaz introduit est divisé en petites bulles au moyen d’un tube de distribution en verre intégré
- Surface de contact plus grande en raison des petites bulles du flux de gaz
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
2 | |
Réactions entre gaz et liquides ; purification des mélanges gazeux ; filtrage ; version avec cuvette filtrante latérale ou centrale disponible |
Bol du filtre monté sur le côté | |
6 mm | |
5/boîte |