Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole à vide, avec olive en verre, forme de flacon
La fiole à vide est un récipient à paroi épaisse qui sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration.
192.00€ - 641.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Taille du bouchon | Raccord de 11 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10736981
|
DWK Life Sciences
211916802 |
3 000 ml |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10493321
|
DWK Life Sciences
211917301 |
5 000 ml |
331.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10251601
|
DWK Life Sciences
211918606 |
10 000 ml |
462.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10263261
|
DWK Life Sciences
211918803 |
15 000 ml |
626.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10692361
|
DWK Life Sciences
211919105 |
20000 mL |
641.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une fiole à vide sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration sous vide. Grâce à sa paroi épaisse, elle convient pour les applications sous vide. Le vide est appliqué grâce à un raccordement latéral (tubulure, raccord de flexible en verre ou en matière plastique). Le col large permet d'insérer l'enveloppe en caoutchouc et l'encoche du filtre. Les fioles à vide de faible volume (= 2 000 ml) sont disponibles sous forme Erlenmeyer ; les fioles à vide d'un volume > 2 000 ml ont une forme de flacon.- Les fioles pour filtration à tubulure ont non seulement simplifié et facilité les opérations dans les laboratoires de préparation et d'analyse, elles ont simultanément réduit le risque d'accidents
- Résistance au vide grâce à l'épaisseur de paroi massive
- Non conforme à la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Forme flacon
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
Raccord de 11 mm |
Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé | |
Oui |