Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole à vide, avec olive en verre, forme de flacon
La fiole à vide est un récipient à paroi épaisse qui sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration.
Marque: DWK Life Sciences 211919105
540.37 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 7.08400kg
Description
L’une des techniques de séparation les plus importantes en environnement de laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette technique nécessite des filtres, dont la taille et la porosité sont choisies en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, filtration grossière uniquement. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés en filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- La fourniture de flacons de filtration avec embout a non seulement facilité et simplifié les travaux dans les laboratoires de préparation et d’analyse, mais a également réduit le risque d’accidents
- Résistant au vide en raison de l’épaisseur importante de sa paroi
- Impression blanche thermique très résistante
- Forme de flacon
Spécification
290 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
Raccord de 11 mm |
20000 mL | |
Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé | |
Oui |