Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Appareil de filtration, de Witt, complet, avec couvercle interchangeable, et set de montage KECK™, RIN 29/32
L'appareil de filtration Witt est utilisé pour la filtration solide/liquide et permet de retraiter le filtrat.
318.00€ - 524.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, VMQ, EPDM |
À utiliser avec (application) | Filtration ; Collecte de préférence le filtrat ; Filtration à pression réduite ; Filtration sous vide ; Travail en sécurité sous vide |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10232181
|
DWK Life Sciences
247305702 |
NS 29/ 32, DN 150 |
378.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10151701
|
DWK Life Sciences
247306107 |
NS 29/ 32, DN 200 |
524.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10323591
|
DWK Life Sciences
247304603 |
NS 29/ 32, DN 100 |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La filtration est une méthode de travail fréquemment utilisée dans l'environnement de laboratoire pour séparer un mélange solide/liquide. Pendant la filtration avec l'appareil de filtration Witt, le récipient étanche au vide équipé de son couvercle sert de réservoir collecteur pour le filtrat. Une enveloppe en caoutchouc est placée dans l'ouverture du couvercle prévue pour le tube, dans lequel le filtre est ensuite inséré. Ce mode opératoire est principalement utilisé pour recueillir le filtrat.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Avec couvercle interchangeable et set de montage KECK™
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Autoclavables | |
Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, VMQ, EPDM | |
Filtration ; Collecte de préférence le filtrat ; Filtration à pression réduite ; Filtration sous vide ; Travail en sécurité sous vide | |
1 de chaque |