Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Appareil de filtration, de Witt, complet, avec couvercle interchangeable, et set de montage KECK™, RIN 29/32
L'appareil de filtration Witt est utilisé pour la filtration solide/liquide et permet de retraiter le filtrat.
Marque: DWK Life Sciences 247306107
497.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 5.60000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans l’environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Pour cette méthode de travail, des filtres sont requis et sont sélectionnés en fonction de l’application en ce qui concerne la taille et la porosité. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, seule une filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Avec couvercle interchangeable et kit d’assemblage KECK™
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Autoclavables | |
Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, VMQ, EPDM | |
1 de chaque |
NS 29/ 32, DN 200 | |
Filtration ; collecte de préférence le filtrat ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail en sécurité sous vide |