Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extracteurs Duran™
329.00€ - 602.00€
Spécification
Type de produit | Extractor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Condenseur Dimroth |
Matériau | Verre Duran |
Comprend | Condenseur Dimroth |
À utiliser avec (application) | Pour l’extraction de solides avec des solvants |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10587321
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360070 |
1 000 ml |
602.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10615051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360037 |
100 mL |
329.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10652361
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360046 |
200 mL |
345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11806194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360049 |
250 ml |
329.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Extractor | |
Verre Duran | |
Pour l’extraction de solides avec des solvants |
Condenseur Dimroth | |
Condenseur Dimroth | |
GL 14 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Extracteurs Duran™