Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extracteurs Duran™
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05360037
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Condenseur Dimroth | |
100 mL | |
Condenseur Dimroth | |
GL 14 |
Extractor | |
Verre Duran | |
Pour l’extraction de solides avec des solvants |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Extracteurs Duran™ > Capacité : 100 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu