Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes d’extracteur type Soxhlet
Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques. Les têtes d’extracteur type Soxhlet Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriquées à partir d’une tubulure durable DURAN™.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05395149
Code produit. 10251741
  • 88.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type DIN 12602 et Soxhlet
  • Avec cône NS 29/32
  • Disponible avec / sans robinet d’arrêt NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Têtes d’extracteur
250 ml
Verre Duran
DIN 12602
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes d’extracteur type Soxhlet > Capacité : 250 ml