Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
13.60€ - 438.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
---|---|
Comprend | Avec échelle (volume approx./ml), avec étiquette de marquage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15340895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022970 |
1000 ml | NS29/32 |
387.09€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10298070
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021937 |
100 ml | NS19/26 | N/A | ||||||
12034098
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021937 |
100 ml | NS19/26 |
103.53€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10662351
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022937 |
100 ml | NS29/32 |
438.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15390885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022946 |
200 ml | NS29/32 |
172.21€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10741434
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022949 |
250 ml | NS29/32 |
114.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11965976
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022952 |
300 ml | NS29/32 |
216.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10434061
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022958 |
500 ml | NS29/32 |
202.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11955976
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022958 |
500 ml | NS29/32 | N/A | ||||||
10533831
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021928 |
50 ml | NS19/26 |
98.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10652351
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022928 |
50 ml | NS29/32 | N/A | ||||||
12163991
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022928 |
50 ml | NS29/32 |
92.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
Avec échelle (volume approx./ml), avec étiquette de marquage |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique