Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Joint conique standard:
NS19/26
NS29/32
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
| Comprend | Avec échelle (volume approx./ml), avec étiquette de marquage |
| Joint conique standard | NS29/32 |
| Diamètre (métrique) externe | 51 mm |