Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de séparation, cylindrique, avec graduation, rodage et tube d'équilibrage
L'ampoule à brome permet une addition dosée de solutions. Le tube de compensation de pression empêche toute sous- ou surpression.
146.00€ - 213.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, polypropylène |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles spéciales et non conformes à la norme DIN ISO |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10181781
|
DWK Life Sciences
241252009 |
50 ml | NS 14/23 |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10203501
|
DWK Life Sciences
241252403 |
100 ml | NS 19/26 |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10767481
|
DWK Life Sciences
241253708 |
250 ml | NS 29/32 |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10283541
|
DWK Life Sciences
241254601 |
500 ml | NS 29/32 |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10355381
|
DWK Life Sciences
241252506 |
100 ml | NS 14/23 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10449532
|
DWK Life Sciences
241253605 |
250 ml | NS 24/29 |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10273541
|
DWK Life Sciences
241254404 |
500 ml | NS 24/29 |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L'addition dosée de solutions, de mélanges réactionnels et/ou de produits chimiques s'effectue idéalement avec une ampoule à brome. En plus du rodage normalisé, ce modèle contient un tube de compensation de pression à l'extrémité inférieure, qui évite toute pression négative et positive dans les récipients de réaction.- Avec tube d'équilibrage, joint mâle à rodage standard, robinet RIN et dispositif de fixation du robinet
- Il est possible de régler la vitesse d'introduction
- Cylindrique avec graduation
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
Spécification
Boro 3.3, polypropylène | |
Oui | |
Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles spéciales et non conformes à la norme DIN ISO | |
1 de chaque |