Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de séparation, cylindrique, avec graduation, rodage et tube d'équilibrage
L'ampoule à brome permet une addition dosée de solutions. Le tube de compensation de pression empêche toute sous- ou surpression.
Marque: DWK Life Sciences 241254601
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.39700kg
Description
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes. En plus du joint rodé standard, ce modèle comprend un tube d’égalisation de pression à l’extrémité inférieure, ce qui évite la pression négative et positive dans les récipients de réaction.
- Avec tube d’égalisation de pression, cône rodé standard, robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
- Le débit d’alimentation peut être ajusté
- Cylindrique avec graduation
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
500 ml | |
Oui | |
Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles spéciales et non conformes à la norme DIN ISO | |
1 de chaque |
Boro 3.3, polypropylène | |
NS 29/32 | |
10 |