Learn More
Hirschmann™ Burettes à motif Dafert DURAN™ avec graduations bleues
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire.
294.00€ - 301.00€
Spécification
Description | Burettes, selon le modèle Dafert, avec robinet d’arrêt à trois voies et clé en verre, avec entonnoir de remplissage |
---|---|
Matériau | Verre |
Comprend | Bande Schellbach |
Balance | Bleu |
Robinets d’arrêt | Droit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13198009
|
Hirschmann™
3330170 |
25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13108019
|
Hirschmann™
3330175 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Schellbach
- Ligne courte
- Avec graduation bleue
- Robinet d’arrêt à trois voies avec clé en verre
- Forme droite
Spécification
Burettes, selon le modèle Dafert, avec robinet d’arrêt à trois voies et clé en verre, avec entonnoir de remplissage | |
Bande Schellbach | |
Droit | |
Burette de modèle Dafert |
Verre | |
Bleu | |
Verre |