Learn More
Hirschmann™ Burettes à motif Dafert DURAN™ avec graduations bleues
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire.
Marque: Hirschmann™ 3330175
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Schellbach
- Ligne courte
- Avec graduation bleue
- Robinet d’arrêt à trois voies avec clé en verre
- Forme droite
Spécification
Burettes, selon le modèle Dafert, avec robinet d’arrêt à trois voies et clé en verre, avec entonnoir de remplissage | |
Verre | |
Bande Schellbach | |
Droit | |
±0,075 ml |
50 ml | |
0,1 mL | |
Bleu | |
Verre | |
Burette de modèle Dafert |