Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant à serpentin, avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Le réfrigérant à serpentin sert à distiller un mélange réactionnel ou à refroidir un condensat.
115.00€ - 117.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
---|---|
À utiliser avec (application) | Refroidissement des condensats ; Condenseur de produit pour les séparations de distillats ; Distillation |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10528821
|
DWK Life Sciences
242537105 |
NS 24/29 |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10080011
|
DWK Life Sciences
242537208 |
NS 29/32 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le tube de refoulement en spirale est typique du réfrigérant à serpentin et se trouve dans une enveloppe ; il est ainsi brassé par l'agent de refroidissement (contrairement au réfrigérant de Dimroth). En raison de ce flux de condensat, les performances de condensation sont très faibles même si la section de refroidissement est très longue. Par conséquent, ce type de réfrigérant est généralement utilisé comme un réfrigérant additionnel en aval et non comme un réfrigérant de distillation indépendant. En raison du meilleur écoulement du condensat dans le tube de refoulement en serpentin, le réfrigérant doit être installé en position verticale.- En raison de la longue section de refroidissement généralement utilisée comme refroidisseur supplémentaire en aval
- Deux olives amovibles en matière plastique pour l'apport et l'écoulement de l'agent de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
Spécification
Boro 3.3, PBT, PP, silicone | |
Refroidissement des condensats ; Condenseur de produit pour les séparations de distillats ; Distillation | |
1 de chaque |