Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant à serpentin, avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Le réfrigérant à serpentin sert à distiller un mélange réactionnel ou à refroidir un condensat.
Marque: DWK Life Sciences 242537105
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.27100kg
Description
En règle générale, le réfrigérant de distillation à serpentin est son tube de refoulement en spirale, qui se trouve dans une gaine. Il est ainsi lavé par le milieu de refroidissement (contrairement au refroidisseur Dimroth). En raison de ce débit de condensat, les performances de condensation sont très faibles, bien que la section de refroidissement soit très longue. C’est pourquoi, ce type de réfrigérant est généralement utilisé comme réfrigérant supplémentaire en aval et non comme réfrigérant à distillation indépendant. En raison du meilleur drainage des condensats dans le tube de refoulement complexe, le réfrigérant doit être installé en position verticale.
- Généralement utilisé comme refroidisseur supplémentaire en aval en raison de la longue section de refroidissement
- Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
NS 24/29 | |
Refroidissement des condensats ; Condenseur de produit pour les séparations de distillats ; Distillation | |
1 de chaque | |
Boro 3.3, PBT, PP, silicone |