Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
428.00€ - 460.00€
Spécification
Couleur | Marron |
---|---|
Longueur (métrique) | 500 mm |
Matériau | Verre |
Balance | Blanc |
Robinets d’arrêt | Latéral |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10009690
|
Hirschmann™
355036060 |
10 mL | Sans flacon |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10788421
|
Hirschmann™
355037060 |
25 mL | Sans flacon |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10438942
|
Hirschmann™
355037560 |
50 mL | Sans flacon |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10606911
|
Hirschmann™
3550375 |
50 mL | Flacon de stockage en verre marron de 2 000 ml | ||||||
Description
- Pellet
- With white graduation
- Amber glass
- Acc. to DIN EN ISO 385
Spécification
Marron | |
Verre | |
Latéral | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Blanc | |
PTFE | |
Classe AS |